Merck
AMBH303C4ABA
Ambeed, Inc.
6-Methylpyrazine-2-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-methyl-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-5-3-8-4-6(2-7)9-5/h3-4H,1H3
InChIKey
HKXUBMYIEQIRNT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136309-04-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)