Merck
AMBH303C46D5
Ambeed, Inc.
3-(2-Bromophenyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(2-bromophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)8-5-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
InChIKey
IIHNHWCISBDITL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203682-28-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1203682-28-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)