Merck
AMBH303C42A3
Ambeed, Inc.
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h3,5-6,12H,1-2,4,7-8H2
InChIKey
QLXUVXUSWPMMLY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41790-30-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)