Merck
AMBH2D7027A9
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-7-5-9(10(13)14)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)
InChIKey
DLAHQKXVDUYPHR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209003-46-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)