Merck
AMBH2D7008BD
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-methylpyridin-3-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-6-methyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
WJRVHFJZHFWCMS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20348-16-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)