Merck
AMBH2D6FF65B
Ambeed, Inc.
2-Hydrazinyl-4,6-dimethylpyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-hydrazino-4,6-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H10N4/c1-4-3-5(2)9-6(8-4)10-7/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChIKey
PHTHKSNCQCCOHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23906-13-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23906-13-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)