Wichtige Dokumente
AMBH2D6FCA32
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
About This Item
Iupac Name
N-(3-bromo-4-pyridinyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10(2)7-3-4-9-5-6(7)8/h3-5H,1-2H3
InChIKey
FPSWXPXRLCSGIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)