Merck
AMBH2D6FC990
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylpyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.57
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-chloro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
DEMKNLXJQNYAFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72093-07-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)