Merck
AMBH2D6FB302
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-amino-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5,1-6)2-7/h7H,1-2,6H2
InChIKey
IUZGHWSIJQTEAD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155310-11-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)