Merck
AMBH2D6FA81F
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((5-chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-((5-chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3.ClH/c1-2-15-9(14)8(13)12-7-4-3-6(10)5-11-7;/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12,13);1H
InChIKey
AZWJPQKNPCTYCU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1243308-37-3.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)