Merck
AMBH2D6FA51F
Ambeed, Inc.
2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
InChIKey
NRIVMXXOUOBRAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5703-26-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5703-26-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)