Merck
AMBH2D6F99AF
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-ethyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-9-4-3-6(8(11)12)5-7(9)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MZLMUTMYNUZZTC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1123169-39-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1123169-39-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)