Merck
AMBH2D6F8C2A
Ambeed, Inc.
Tos-PEG3
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.36
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C13H20O6S/c1-12-2-4-13(5-3-12)20(15,16)19-11-10-18-9-8-17-7-6-14/h2-5,14H,6-11H2,1H3
InChIKey
RSUCRUOTLCQWFX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Viscous liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77544-68-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/77544-68-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)