Merck
AMBH2D6F6F50
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-2-3-9(10)7(6-8)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
InChIKey
VSSZEBGUCILFSV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27387-23-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/27387-23-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)