Merck
AMBH2D6F526F
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-bromophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-amino-2-bromophenol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2
InChIKey
ZSNIVQDQECTJAJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100367-36-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)