Merck
AMBH2D6F5044
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-11-7-8-5-3-4-6-12(8)9/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
YDWAMSXHNSBIGG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81803-60-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/81803-60-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)