Merck
AMBH2D6F33E8
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChIKey
JBTIPAKRVUCURY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851389-38-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)