Merck
AMBH2D6F29F4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-5(10)4-3-8-6(7)9-4/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChIKey
NGJGNTZJCFFZLK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149520-94-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/149520-94-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)