Merck
AMBH2D6F28C5
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-fluorophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-3-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
InChIKey
QOZLOYKAFDTQNU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53981-23-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)