Merck
AMBH2D6F19F6
Ambeed, Inc.
2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO2/c15-13-8-10(9-14(16)17)6-7-12(13)11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
ZLLZRKQQNGBXRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5001-96-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5001-96-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)