Merck
AMBH2D6F1835
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-5(6)8-3-7-4/h2-3H,1H3
InChIKey
GBPCCNWUSHSRTM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to brown solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69543-98-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)