Merck
AMBH2D6F0E6B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-bromo-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c1-13-8(12)5-2-3-6-7(4-5)14-9(10)11-6/h2-4H,1H3
InChIKey
XYBYYJDNPLGJSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1024583-33-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)