Merck
AMBH2D6F00F0
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5,9H2
InChIKey
XFKPORAVEUOIRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)