Merck
AMBH2D6EEECA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl methyl(4-piperidinyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13(4)9-5-7-12-8-6-9/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
DJJOYDXRUBOZON-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108612-54-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)