Merck
AMBH2D6EEA74
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-tert-butyl 3-ethyl 4-oxo-1,3-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO5/c1-5-17-10(15)8-6-13(7-9(8)14)11(16)18-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
CWRFSVAKVCSOPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146256-98-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)