Merck
AMBH2D6EC2C6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,2'-bipyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-8-4-5-10(13-7-8)9-3-1-2-6-12-9/h1-7H
InChIKey
AWJPULCSDFBFDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-19-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15862-19-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)