Z767832
EUROSTAR 200 digital overhead stirrer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
electronic overhead stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 3990000
Parameter
0/6-2000 rpm speed
B × H × T
91 mm × 274 mm × 209 mm
Wellendurchm. × L
16 mm × 220 mm
Rührerkapazität
100 L
Ausgabe
84 W
Allgemeine Beschreibung
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)