Z748161
WHEATON® Dry-Seal Vakuumexsikkator
diam. 170 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
WHEATON® W365885
Durchmesser
170 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Deckel, Vakuumventil, Silikon-O-Ring und Platte. Nut-Flansch mit O-Ringdichtung; Vakuum wird durch Ventil im Deckel angelegt, das mit Silicon-Vakuumfett geschmiert wird. Aus nicht hitzefestem Natronkalk-Glas.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)