Z743745
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 1200L, size 1200 μL, reload insert, non-sterile
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
HLT 1200L
reload insert
Verpackung
pkg of 4X768 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 3742-05-RI
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
1200 μL
Volumen
1200 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)