Z743288
Julabo® adaptors
m16x1 female to tube 3/8 inch male, pack of 2
Synonym(e):
barbed adaptor
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Julabo 8890012
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 female to tube 3/8 inch male, pack of 2,
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)