Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
1/3 Size
Hersteller/Markenname
Polarware 30322
Kapazität
2.5 L
Größe
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)