Merck
Z741835
Extech Stem Thermometer, Waterproof
About This Item
UNSPSC-Code:
42182209
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
CE compliant
battery included (LR44)
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Extech Instruments 39240
Temperaturmessbereich
-40-392 °F (-40 to 200 °C)
Größe
5.9 in. × 0.8 in. × 0.7 in., 150 x 20 x 18mm
Gewicht
0.7 oz20 g
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Pocket size with Max/Min recording
  • Measures temperature in frozen solids and liquids
  • 2.75" (70mm) Stainless steel stem
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)