Z741823
Extech Temperature, Humidity Datalogger
Kit with PC Interface
About This Item
Leistungsmerkmale
CE compliant
resolution 0.1 %RH
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Extech Instruments 42275
Parameter
-40-185 °F temperature (-40-85 °C)
Größe
4.9 in. × 3.8 in. × 2 in., 123.8x95.3x51mm
Gewicht
9 oz254
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)