Z740598
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 100 mL, volume 20-80 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
20-80 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC