Z723061
Aldrich Erlenmeyer flask
capacity 125 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verbindung
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
without cap
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
125 mL