Merck
Z694843
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/A
encapsulated in card for use in air monitoring in Nuclear Industry
Synonym(e):
glass fiber filter papers, glass fiber filters, quartz filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104918
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
GF/A grade: fast, high loading
Leistungsmerkmale
encapsulated in card for use in air monitoring in Nuclear Industry
Hersteller/Markenname
Whatman 1820900086
Whatman Article No. 28418339 (US reference)
Verpackung
pkg of
Dicke
0.26 mm
Porengröße
1.6 μm
Eignung
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Allgemeine Beschreibung
Qualität GF/A: 1,6 μm,
Qualität GF/A, bindemittelfreie Whatman-Glasfaserfilter mit Feinpartikelrückhaltung, hoher Kapazität und schnellen Durchflussraten zum Filtern großer Flüssigkeits- und Luftmengen.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)