Merck
Z682144
Ace PTFE lid only for condenser "C" and "CR" assemblies
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 27479
Allgemeine Beschreibung
The PTFE lid fits the Ace condenser "C" and "CR" assemblies.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)