Z648264
Whatman® ReZist 13 syringe filter
diam. 13 mm, pore size 0.45 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Whatman® ReZist® Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10463713
Whatman Article No. 28415872 (US reference)
Durchmesser
13 mm
Volumen
≤10 mL
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Das Whatman-ReZist-Sortiment an Spritzenvorsatzfiltern wurde speziell für die Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel entwickelt. Diese Filter sind ideal für die Klärung von aggressiven organischen Lösungsmitteln. ReZist-30-mm-Filter können auch als Entlüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Merkmale von ReZist für die HPLC-Probenvorbereitung
- Die hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
- 13 mm Durchmesser mit Mini-Tip
- 13 mm Durchmesser mit äußerst geringem Totvolumen < 10 μ
Funktionen von ReZist zur Entlüftung
- Integrierte, dauerhaft hydrophobe PTFE-Membranen
- Polypropylenhalter
Eignung
Sonstige Hinweise
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)