Merck
Z630772
Binder drying oven E28 series
Chrome-plated shelves for E28
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.24
Aufnahme AC/DC
230 V (AC)
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
Hersteller/Markenname
Binder
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
60-230 °C temp. range
L × B × H
402 mm × 580 mm × 425 mm
Kapazität
28 L
Innenmaße B × T × H
400 mm × 250 mm × 285 mm
Volumen
28 L
28000 mL
Gewicht
16 kg
Allgemeine Beschreibung
Robuste, kompakte Geräte mit hydraulisch-mechanischer Klappensteuerung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)