Merck
Z557765
Sigma-Aldrich
Aldrich® McLeod-Vakuummeter, schwenkbar
replacement parts kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41112406
NACRES:
NB.79
Allgemeine Beschreibung
  • Einfachste Anwendung
  • Kompakte Bauform
Das Manometer kann permanent mit jeder Vakuumanlage verbunden werden. Die Skala kann dabei immer in Betriebsstellung (nach oben) bleiben. Skalierung Linear und quadratisch, schwarz auf weißem Hintergrund. Dichtungen aus Delrin. Genauigkeit +-3% der Anzeige oder 1 Skalenteil. Lieferung ohne Messflüssigkeit.
Contains a set replacement o-ring seals and plastic nuts for the swiveling connection that joins the two glass components.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)