Merck
Z548057
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 25 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Beschreibung
conical
Kapazität
25 mL
Absperrhahnbohrung
2 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)