Merck
Z546887
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
60 mL
Scheibendurchm.
40 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC