Z531456
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 29/32
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Verfügbarkeit
not available in EU
Gesamt H
400 mm
Allgemeine Beschreibung
Der Grahamkühler verfügt über einen spiralförmig geformten Dampfraum, der eine ausgezeichnete Kondensationsleistung garantiert. NS Schliff unten mit Abtropfspitze.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)