Z530808
Flexible PTFE adapter
top male joint: ST/NS 24/40, bottom male joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
male joint: ST/NS bottom24/40
male joint: ST/NS top24/40
Allgemeine Beschreibung
Für den Transfer von Pulvern und Flüssigkeiten. Komprimiert ca.190mm oder expandiert bis 250mm. Der weiße PTFE-Schlauch ist flexibel genug, um als Verbindungsadapter verwendet zu werden.
Sonstige Hinweise
Picture is an example of male and female joint style.