Merck
Z515825
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl Reaktions- und Aufbewahrungskolben
capacity 250 mL, male joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Verbindung
male joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)