Z416509
Säule für Flash-Chromatographiebaugruppe mit Gewindeverbindungen
With fritted disc (porosity C), capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
100 mL
Säule AD × L
19 mm × 813 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)