Merck
Z404705
IKA® "Lab Egg" Kleinrührwerk
Synonym(e):
lab mixers, laboratory mixer, overhead stirrers
About This Item
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V (100-240V 50/60Hz)
Parameter
0-2000 rpm speed
H × B × T
89 mm × 86 mm × 175 mm
Gewicht
0.4 kg
Allgemeine Beschreibung
Bringt Farbe ins Labor! Geeignet für Rührmengen bis zu 2L. In 6 verschiedenen Farben lieferbar. Blattrührer im Lieferumfang enthalten.
Viskositätsbereich: 0 bis 100 mPas;
Afnahme/Abgabeleistung: 8/1W
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)