Merck
Z342157
IKA® Multi-Position-Heizplattenrührer
No. of stirring stations: 10
About This Item
UNSPSC-Code:
41102406
Aufnahme AC/DC
230 V
230 V
Materialien
silicone plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
RT 10 power
IKA 2930500
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
≤100 °C temperature
0-1200 rpm speed
120-248 °C temp. range
Plattengröße × B × L
× 178 mm × 452 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Modelle der Baureihe RT bieten eine integrierte Heizung und sehr gleichmässige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche, besonders für Serienexperimente! Wasserbäder sind als Zubehör erhältlich.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)