Merck
Z304662
Quickfit® Schliffstopfen
joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
SB45
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS45/40
Hersteller/Markenname
Quickfit SB 45
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem oder konkavem Oberteil zum Hinstellen auf den Tisch - verhindert Herunterrollen und Verunreinigung der Schlifffläche.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited