Merck
Z303321
Quickfit® Spiralkondensator, ummantelt
L 160 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
CX6/44/SC
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit CX 6/44/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Länge
160 mm
Oberflächenbereich
400 cm2
Allgemeine Beschreibung
Diese Kühler erreichen höchste Kühlleistung durch Kombination einer Kühlspirale innen und eines Kühlmantels außen. Die verfügbare Kühlfläche ist mehr als doppelt so groß im Vergleich zu einem normalen Spiralkühler.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable